2-Bromo-5-(trifluorometil)bencilo bromuro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Bromo-2-(bromometil)-4-(trifluorometil)benceno
PC7887-1G PC7887-5G PC7887-10G
APOSPC7887-1GEA 33.5 EUR
APOSPC7887-1G APOSPC7887-5G APOSPC7887-10G
2-Bromo-5-(trifluorometil)bencilo bromuro 97%
2-Bromo-5-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula: C₈H₅Br₂F₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973762
Núm. CAS: 886496-63-5
UN: 3265
ADR: 8,II