5-Fluoro-DL-tryptophan ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(2-Amino-3-ethoxy-3-oxoprop-1-yl)-5-fluoro-1H-indole, Ethyl 2-amino-3-(5-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoate
PC7894-100MG
PC7894-50MG
APOSPC7894-100MGEA
88.6
EUR
APOSPC7894-100MG
APOSPC7894-50MG
5-Fluoro-DL-tryptophan ethyl ester
5-Fluoro-DL-tryptophan ethyl ester
Formula:
C₁₃H₁₅FN₂O₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09921638 Núm. CAS: 154170-01-1 |