1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyltrichlorosilane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7902-1G PC7902-5G
APOSPC7902-1GEA 0 EUR
APOSPC7902-1G APOSPC7902-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyltrichlorosilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyltrichlorosilane
Formula: C₁₄H₄Cl₃F₂₅Si
Pto. Ebullición: 114…115 °C (1,2 mm Hg)
Pto. de fusión: 91…93 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368764
Núm. CAS: 102488-50-6
UN: 1759
ADR: 8,II