(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7904-25G PC7904-5G
APOSPC7904-25GEA 1540 EUR
APOSPC7904-25G APOSPC7904-5G
(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
Formula: C₂₀H₁₉F₂₅O₃Si
Pto. Ebullición: 127…128 °C (0,2 mm Hg)
Pto. de fusión: 46…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368765
Núm. CAS: 885275-56-9