3-Bromo-6-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7915-1G PC7915-5G
APOSPC7915-1GEA 85.7 EUR
APOSPC7915-1G APOSPC7915-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 96%
3-Bromo-6-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BBrFO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09475911
Núm. CAS: 957120-30-8