1-(Perfluorohexyl)octane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7927-25G PC7927-5G PC7927-1G
APOSPC7927-25GEA 592 EUR
APOSPC7927-25G APOSPC7927-5G APOSPC7927-1G
1-(Perfluorohexyl)octane 97%
1-(Perfluorohexyl)octane
Formula: C₁₄H₁₇F₁₃
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784188
Núm. CAS: 133331-77-8