1-Chloro-1,2,3,3,3-pentafluoroprop-1-ene
Proveedor: Apollo Scientific
PC7929-25G PC7929-5G
APOSPC7929-25GEA 408 EUR
APOSPC7929-25G APOSPC7929-5G
1-Chloro-1,2,3,3,3-pentafluoroprop-1-ene
1-Chloro-1,2,3,3,3-pentafluoroprop-1-ene
Formula: C₃ClF₅
MW: 166,477 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09998196
Núm. CAS: 2804-49-1