1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7931-1G PC7931-250MG PC7931-5G
APOSPC7931-1GEA 468 EUR
APOSPC7931-1G APOSPC7931-250MG APOSPC7931-5G
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecan-1-ol
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecan-1-ol
Formula: C₁₀H₉F₁₃O
MW: 392,157 g/mol
Pto. Ebullición: 80 °C (7 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864675
Núm. CAS: 39239-79-7