Methyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)-3-vinylpropanoate
PC7944-1G PC7944-5G
APOSPC7944-1GEA 343 EUR
APOSPC7944-1G APOSPC7944-5G
Methyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Methyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Formula: C₇H₉F₃O₃
MW: 198,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236694
Núm. CAS: 117015-45-9