1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-ethylbenzylamine
PC7959-1G PC7959-250MG
APOSPC7959-1GEA 703 EUR
APOSPC7959-1G APOSPC7959-250MG
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propylamine 97%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Formula: C₁₁H₁₁F₆N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784287
Núm. CAS: 685503-45-1