3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7989-1G PC7989-250MG
APOSPC7989-1GEA 406 EUR
APOSPC7989-1G APOSPC7989-250MG
3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₇F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16628051
Núm. CAS: 113638-49-6