(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8013-1G PC8013-250MG
APOSPC8013-1GEA 331 EUR
APOSPC8013-1G APOSPC8013-250MG
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formula: C₁₀H₉F₆N
MW: 257.176 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093012
Núm. CAS: 127733-47-5