2-Chlorohexafluoro-2-phenylpropane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8035-25G PC8035-5G
APOSPC8035-25GEA 502 EUR
APOSPC8035-25G APOSPC8035-5G
2-Chlorohexafluoro-2-phenylpropane 95%
2-Chlorohexafluoro-2-phenylpropane
Formula: C₉H₅ClF₆
MW: 262,579 g/mol
Pto. Ebullición: 159 °C
Pto. de fusión: –38 °C
Densidad: 1,5477 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00514599
Núm. CAS: 16878-50-5