5-Bromo-3-carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Borono-5-bromo-2-fluorobenzoic acid, 5-Bromo-3-carboxy-2-fluorophenylboronic acid
PC8044-1G PC8044-5G
APOSPC8044-1GEA 82.8 EUR
APOSPC8044-1G APOSPC8044-5G
5-Bromo-3-carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid
5-Bromo-3-carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₇H₅BBrFO₄
MW: 262,826 g/mol
Pto. de fusión: 237…240 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09800869
Núm. CAS: 957120-63-7