5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (5-Bromo-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid, 5-Bromo-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
PC8046-1G PC8046-5G
APOSPC8046-1GEA 63.8 EUR
APOSPC8046-1G APOSPC8046-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BBrFO₂
MW: 232.843 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800868
Núm. CAS: 957120-61-5