4-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8066-1G PC8066-250MG PC8066-5G
APOSPC8066-1GEA 335 EUR
APOSPC8066-1G APOSPC8066-250MG APOSPC8066-5G
4-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
4-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₆FIN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12756570
Núm. CAS: 1257535-07-1