Nonafluoropentane 85%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8067-1G PC8067-5G
APOSPC8067-1GEA 87.3 EUR
APOSPC8067-1G APOSPC8067-5G
Nonafluoropentane 85%
Nonafluoropentane
Mixture of 2H,3H,3H- and 2H,2H,3H- isomers
Formula: C₅H₃F₉
MW: 234,063 g/mol
Pto. Ebullición: 49…51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258989
Núm. CAS: 141993-31-9
UN: 1993
ADR: 3,III