2,6-Dimethyl-4-fluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-3-formyl-m-xylene, 4-Fluoro-2,6-dimethylbenzaldehyde
PC8085-1G PC8085-250MG PC8085-5G
APOSPC8085-1GEA 347 EUR
APOSPC8085-1G APOSPC8085-250MG APOSPC8085-5G
2,6-Dimethyl-4-fluorobenzaldehyde
2,6-Dimethyl-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₉H₉FO
MW: 152,166 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03701054
Núm. CAS: 925441-35-6