2-Bromo-1,3-dimethyl-5-fluorobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-5-fluoro-m-xylene, 2-Bromo-5-fluoro-1,3-dimethylbenzene
PC8087-10G
PC8087-25G
PC8087-5G
APOSPC8087-10GEA
59.6
EUR
APOSPC8087-10G
APOSPC8087-25G
APOSPC8087-5G
2-Bromo-1,3-dimethyl-5-fluorobenzene 98%
2-Bromo-1,3-dimethyl-5-fluorobenzene
Formula:
C₈H₈BrF MW: 203,052 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09864702 Núm. CAS: 14659-58-6 |