3,3,3-Trifluoro-L-lactic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (2S)-2-Hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (2S)-2-Hydroxy-3,3,3-trifluoropropionic acid
PC8122-1G PC8122-250MG
APOSPC8122-1GEA 778 EUR
APOSPC8122-1G APOSPC8122-250MG
3,3,3-Trifluoro-L-lactic acid
3,3,3-Trifluoro-L-lactic acid
Formula: C₃H₃F₃O₃
MW: 144,049 g/mol
Pto. de fusión: 66…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037238
Núm. CAS: 125995-00-8
UN: 3261
ADR: 8,III