5-(4-Bromophenylthio)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: [5-(4-Bromophenylthio)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
PC8124-1G PC8124-500MG
APOSPC8124-1GEA 786 EUR
APOSPC8124-1G APOSPC8124-500MG
5-(4-Bromophenylthio)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
5-(4-Bromophenylthio)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₂H₁₀BrF₃N₂OS
MW: 367.185 g/mol
Pto. de fusión: 99…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00172639
Núm. CAS: 318239-56-4