5-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC8127-1G PC8127-500MG
APOSPC8127-1GEA 1180 EUR
APOSPC8127-1G APOSPC8127-500MG
5-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₂H₁₀BrF₃N₂O₃S
Pto. de fusión: 124…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00172661
Núm. CAS: 318469-36-2