2-(Trifluorometil)anísol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8230-1G PC8230-250MG PC8230-5G
APOSPC8230-1GEA 87 EUR
APOSPC8230-1G APOSPC8230-250MG APOSPC8230-5G
2-(Trifluorometil)anísol
2-(Trifluorometil)anísol
Formula: C₈H₇F₃O
MW: 176.14 g/mol
Pto. de fusión: –14.3…–14.1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142938
Núm. CAS: 395-48-2
UN: 1993
ADR: 3 III