4-Bromo-2,6-difluorobenzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-Bromo-2-(bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, α,4-Dibromo-2,6-difluorotoluene
PC8241-1G
PC8241-5G
PC8241-25G
APOSPC8241-1GEA
84.1
EUR
APOSPC8241-1G
APOSPC8241-5G
APOSPC8241-25G
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl bromide 98%
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl bromide
Formula:
C₇H₄Br₂F₂ Pto. Ebullición: 243 °C Densidad: 1,991 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094462 Núm. CAS: 162744-60-7 UN: 3261 ADR: 8,II |