4-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetonitrile
PC8244-1G PC8244-5G PC8244-10G
APOSPC8244-1GEA 101 EUR
APOSPC8244-1G APOSPC8244-5G APOSPC8244-10G
4-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 98%
4-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₄ClF₂N
MW: 187,574 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094465
Núm. CAS: 537033-53-7
UN: 3439
ADR: 6.1,II