4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC8247-1G PC8247-250MG PC8247-5G
APOSPC8247-1GEA 106 EUR
APOSPC8247-1G APOSPC8247-250MG APOSPC8247-5G
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₂BrF₃O
MW: 238.989 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094468
Núm. CAS: 537033-56-0