4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC8248-1G
PC8248-250MG
APOSPC8248-1GEA
632
EUR
APOSPC8248-1G
APOSPC8248-250MG
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₄BrF₃O MW: 241,005 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094469 Núm. CAS: 252004-34-5 |