4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC8249-1G PC8249-250MG
APOSPC8249-1GEA 632 EUR
APOSPC8249-1G APOSPC8249-250MG
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl bromide 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₃Br₂F₃
MW: 303,902 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094470
Núm. CAS: 537033-57-1
UN: 3265
ADR: 8,II