4-Chloro-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Chloro-2,3,6-trifluorophenyl)methanol
PC8258-1G PC8258-5G
APOSPC8258-1GEA 199 EUR
APOSPC8258-1G APOSPC8258-5G
4-Chloro-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
4-Chloro-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₄ClF₃O
MW: 196.554 g/mol
Pto. de fusión: 38…43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094475
Núm. CAS: 252004-68-5