1H,1H,2H,2H-Perfluoro(8,8-dimethyl-1-iodo-7-oxaoctane)
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-(Heptafluoroisopropoxy)-1-iodo-1H,1H,2H,2H-octafluorohexane
PC8262-1G PC8262-5G
APOSPC8262-1GEA 118 EUR
APOSPC8262-1G APOSPC8262-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(8,8-dimethyl-1-iodo-7-oxaoctane)
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(8,8-dimethyl-1-iodo-7-oxaoctane)
Formula: C₉H₄F₁₅IO
MW: 540,008 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09763608
Núm. CAS: 25080-24-4