1H,1H,2H,2H-Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxa)decane
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
8-(Heptafluoroisopropoxy)-1-iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorooctane
PC8263-1G
PC8263-5G
APOSPC8263-1GEA
132
EUR
APOSPC8263-1G
APOSPC8263-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxa)decane
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxa)decane
Formula:
C₁₁H₄F₁₉IO MW: 640,023 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09763609 Núm. CAS: 25080-25-5 |