1,1,1-Trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC8264-1G PC8264-5G
APOSPC8264-1GEA 77.4 EUR
APOSPC8264-1G APOSPC8264-5G
1,1,1-Trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane 97+%
1,1,1-Trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane
Formula: C₁₂H₁₇F₉O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08460484
Núm. CAS: 933600-77-2