1H-Nonafluoropentane-1,1-diol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Nonafluoropentaldehyde hydrate (diol), 2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentane-1,1-diol
PC8268-25G PC8268-5G
APOSPC8268-25GEA 558 EUR
APOSPC8268-25G APOSPC8268-5G
1H-Nonafluoropentane-1,1-diol
1H-Nonafluoropentane-1,1-diol
Formula: C₅H₃F₉O₂
MW: 266,062 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784233
Núm. CAS: 355-30-6