Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8274-100MG PC8274-1G PC8274-250MG
APOSPC8274-100MGEA 208 EUR
APOSPC8274-100MG APOSPC8274-1G APOSPC8274-250MG
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamate 95+%
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamate
Formula: C₁₁H₈ClF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01313366
Núm. CAS: 243977-24-4