2-Amino-3,5-difluorophenol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Difluoro-6-hydroxyaniline
PC8303-1G PC8303-5G
APOSPC8303-1GEA 161 EUR
APOSPC8303-1G APOSPC8303-5G
2-Amino-3,5-difluorophenol 99%
2-Amino-3,5-difluorophenol
Formula: C₆H₅F₂NO
MW: 145,107 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094490
Núm. CAS: 163733-98-0