4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine, N1-BOC protected 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine, tert-Butyl 4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-diazepane-1-carboxylate
PC8327-1G PC8327-5G PC8327-250MG
APOSPC8327-1GEA 176 EUR
APOSPC8327-1G APOSPC8327-5G APOSPC8327-250MG
4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine, N1-BOC protected 97%
4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine, N1-BOC protected
Formula: C₁₇H₂₂F₃N₃O₄
MW: 389.369 g/mol
Pto. de fusión: 72…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00729028
Núm. CAS: 306934-72-5