3-Fluoro-2-methoxy-5-(methylthio)benzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8339-1G PC8339-250MG PC8339-5G
APOSPC8339-1GEA 311 EUR
APOSPC8339-1G APOSPC8339-250MG APOSPC8339-5G
3-Fluoro-2-methoxy-5-(methylthio)benzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-2-methoxy-5-(methylthio)benzeneboronic acid
Formula: C₈H₁₀BFO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878322
Núm. CAS: 957065-83-7