Bromo(difluoro)acetyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC8341-1G PC8341-25G PC8341-5G
APOSPC8341-1GEA 72.5 EUR
APOSPC8341-1G APOSPC8341-25G APOSPC8341-5G
Bromo(difluoro)acetyl bromide 97%
Bromo(difluoro)acetyl bromide
Formula: C₂Br₂F₂O
Pto. Ebullición: 70…79 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00153688
Núm. CAS: 1796-12-9
UN: 3265
ADR: 8,III