2-(4-Fluorobenzylthio)ethylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8344-100MG PC8344-500MG
APOSPC8344-100MGEA 221 EUR
APOSPC8344-100MG APOSPC8344-500MG
2-(4-Fluorobenzylthio)ethylamine 95%
2-(4-Fluorobenzylthio)ethylamine
Formula: C₉H₁₂FNS
Pto. Ebullición: 98 °C (0,5 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01764909
Núm. CAS: 143627-49-0