3,3-Difluoroallyl acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,3-Difluoroprop-2-en-1-yl acetate
PC8369-1G PC8369-5G
APOSPC8369-1GEA 263 EUR
APOSPC8369-1G APOSPC8369-5G
3,3-Difluoroallyl acetate
3,3-Difluoroallyl acetate
Formula: C₅H₆F₂O₂
Pto. Ebullición: 59 °C (150 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16170466
Núm. CAS: 1597-40-6
UN: 1993
ADR: 3,III