2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8370-250MG PC8370-1G
APOSPC8370-250MGEA 125 EUR
APOSPC8370-250MG APOSPC8370-1G
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formula: C₇H₇F₃N₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04117764
Núm. CAS: 1187932-68-8