4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC8373-1G PC8373-250MG PC8373-5G
APOSPC8373-1GEA 52.2 EUR
APOSPC8373-1G APOSPC8373-250MG APOSPC8373-5G
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethoxy)aniline
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₄BrF₃N₂O₃
MW: 301,017 g/mol
Pto. de fusión: 125…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16628052
Núm. CAS: 1257535-31-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III