5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenylene-1,2-diamine, 5-Bromo-1,2-diamino-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC8378-1G PC8378-250MG
APOSPC8378-1GEA 453 EUR
APOSPC8378-1G APOSPC8378-250MG
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₆BrF₃N₂O
MW: 271,035 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16628053
Núm. CAS: 1257535-16-2