5-Allyl-2-fluorotoluene
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(4-Fluoro-3-methylphenyl)prop-1-ene
PC8387-1G PC8387-5G
APOSPC8387-1GEA 533 EUR
APOSPC8387-1G APOSPC8387-5G
5-Allyl-2-fluorotoluene
5-Allyl-2-fluorotoluene
Formula: C₁₀H₁₁F
MW: 150.193 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06201193
Núm. CAS: 842124-27-0