Ethyl 3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC8466-1G PC8466-500MG
APOSPC8466-1GEA 590 EUR
APOSPC8466-1G APOSPC8466-500MG
Ethyl 3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Ethyl 3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂·ClH
Pto. de fusión: 158…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00243964
Núm. CAS: 318469-16-8