Pentafluorophenyl 4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC8533-1G PC8533-250MG
APOSPC8533-1GEA 199 EUR
APOSPC8533-1G APOSPC8533-250MG
Pentafluorophenyl 4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzoate 97%
Pentafluorophenyl 4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzoate
Formula: C₁₈H₁₃F₅O₄
MW: 388,285 g/mol
Pto. de fusión: 111…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09702368
Núm. CAS: 930110-97-7