Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC8542-1G PC8542-250MG
APOSPC8542-1GEA 199 EUR
APOSPC8542-1G APOSPC8542-250MG
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate 97%
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formula: C₁₄H₉F₅N₂O₃S
MW: 380,29 g/mol
Pto. de fusión: 118…119,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09817538
Núm. CAS: 921939-02-8