{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl}methylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-[4-(Aminomethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine, 4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzylamine
PC8545-1G PC8545-250MG
APOSPC8545-1GEA 418 EUR
APOSPC8545-1G APOSPC8545-250MG
{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl}methylamine 97%
{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl}methylamine
Formula: C₁₃H₁₁F₃N₂
MW: 252,235 g/mol
Pto. de fusión: 108,5…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09817478
Núm. CAS: 906352-74-7
UN: 3259
ADR: 8,III