2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC8552-1G PC8552-250MG PC8552-100MG
APOSPC8552-1GEA 0 EUR
APOSPC8552-1G APOSPC8552-250MG APOSPC8552-100MG
2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₁₃H₉ClF₃N
Pto. de fusión: 77…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09817479
Núm. CAS: 613239-76-2
UN: 3261
ADR: 8,III