1-Isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8566-1G PC8566-10G PC8566-5G
APOSPC8566-1GEA 23.2 EUR
APOSPC8566-1G APOSPC8566-10G APOSPC8566-5G
1-Isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
1-Isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
Pto. de fusión: 174…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01570675
Núm. CAS: 306935-42-2